Läs mer
Norell™ Norell™ 200MHz borosilikatglas NMR-provrör
Produktkod. 12820036
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
2,41 mm
4,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
12820036 4,2 mm Paket med 5
12820046 2,41 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12820036 Leverantör Norell™ Leverantörsnummer S52007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    453.00 SEK
    395.30 SEK / Paket med 5
    Save 57.70 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Högupplösta NMR-rör erbjuder oöverträffad prestanda, reproducerbarhet och tillförlitlighet
Speciellt utformad för högupplöst NMR, rör i Select Series™ är tillverkade av ASTM Typ 1 klass A borosilikatglas och är kompatibla med Pyrex™ , Kimax™ och Duran™ . Oavsett om det är spinning eller icke-spinning, gör strukturbestämning av små molekyler eller bestämmer 3D-strukturen av ett membranprotein, Norell™ Select Series™ av NMR-rör erbjuder oöverträffad prestanda, reproducerbarhet och tillförlitlighet jämfört med andra märken. Du bör se en omedelbar förbättring av upplösningen när du beräknar i-kopplingskonstanter eller samlar in data nära din spektrofotometers brusnivå, vilket resulterar i förbättrad toppsymmetri och skimrande tider. Detta leder i sin tur till kortare analystider och förbättrad provgenomströmning. Det finns heller inga bekymmer med frys-/tiavgasning eller högtemperaturstudier, dessa rör kan tolerera termisk chock upp till 200 °C. Alla rör har polerade ändar vilket gör dem mindre känsliga för att gå sönder. Färgade gavlar medföljer.
Specifikationer
Längd (metrisk) 178 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp NMR-provrör
Diameter (metrisk) Yttre 4.9 mm
Diameter (metrisk) Inre 4,2 mm
För användning med (applikation) Högupplösta NMR-rör
Inkluderar Lock
Kvantitet 5-pack