Läs mer
Norell™ Select Series™ Precisions-NMR-provtagningsrör
Längd (metrisk):
178 mm
203 mm
Diameter (metrisk) Inre:
2.41 mm
4.2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Speciellt designad för högupplöst NMR
- Lämplig för spinning/icke-spinning, strukturbestämning av små molekyler och bestämning av 3D-strukturen hos membranproteiner
- Förbättrad toppsymmetri och skimrande tider
- Kortare analystider och förbättrad provgenomströmning
- Kan tolerera värmechock upp till 200 °C
- Med polerade ändar för att göra rören mindre benägna att gå sönder
- Tillverkad av slitstarkt borosilikatglas, kompatibel med Pyrex™ , Kimax™ och Duran™
- Färgade gavlar medföljer
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 178 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | NMR-provrör |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2.99 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.41 mm |
| För användning med (applikation) | Högupplöst NMR |
| Inkluderar | Lock |
| Kvantitet | 5-pack |