Läs mer
Norell™ 400MHz borosilikatglas NMR-provrör
Produktkod. 12880026
Change view
Längd (metrisk):
178 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12880026 178 mm Paket med 5
1 options
Produktkod. 12880026 Leverantör Norell Leverantörsnummer S54007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00 SEK
    884.67 SEK / Paket med 5
    Save 135.33 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Speciellt designad för högupplöst NMR
Speciellt utformad för högupplöst NMR, rör i Select Series™ är tillverkade av ASTM Typ 1 klass A borosilikatglas och är kompatibla med Pyrex™ , Kimax™ och Duran™ . Oavsett om det är spinning eller icke-spinning, gör strukturbestämning av små molekyler eller bestämmer 3D-strukturen av ett membranprotein, Norell™ Select Series™ av NMR-rör erbjuder oöverträffad prestanda, reproducerbarhet och tillförlitlighet jämfört med andra märken. Du bör se en omedelbar förbättring av upplösningen när du beräknar i-kopplingskonstanter eller samlar in data nära din spektrofotometers brusnivå, vilket resulterar i förbättrad toppsymmetri och skimrande tider. Detta leder i sin tur till kortare analystider och förbättrad provgenomströmning. Det finns heller inga bekymmer med frys-/tiavgasning eller högtemperaturstudier, dessa rör kan tolerera termisk chock upp till 200 °C. Alla rör har polerade ändar vilket gör dem mindre känsliga för att gå sönder. Färgade gavlar medföljer.
Beställningsinfo
LengthMetric
Specifications
Längd (metrisk) 178 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp NMR-provrör
Diameter (metrisk) Yttre 4.9 mm
Diameter (metrisk) Inre 4.2 mm
För användning med (applikation) Högupplösta NMR-rör
Inkluderar Lock
Kvantitet 5-pack