Läs mer
Norell™ Norell™ 600MHz borosilikatglas NMR-provrör
Beskrivning
Speciellt utformad för högupplöst NMR, rör i Select Series™ är tillverkade av ASTM Typ 1 klass A borosilikatglas och är kompatibla med Pyrex™ , Kimax™ och Duran™ . Oavsett om det är spinning eller icke-spinning, gör strukturbestämning av små molekyler eller bestämmer 3D-strukturen av ett membranprotein, Norell™ Select Series™ av NMR-rör erbjuder oöverträffad prestanda, reproducerbarhet och tillförlitlighet jämfört med andra märken. Du bör se en omedelbar förbättring av upplösningen när du beräknar i-kopplingskonstanter eller samlar in data nära din spektrofotometers brusnivå, vilket resulterar i förbättrad toppsymmetri och skimrande tider. Detta leder i sin tur till kortare analystider och förbättrad provgenomströmning. Det finns heller inga bekymmer med frys-/tiavgasning eller högtemperaturstudier, dessa rör kan tolerera termisk chock upp till 200 °C. Alla rör har polerade ändar vilket gör dem mindre känsliga för att gå sönder. Färgade gavlar medföljer.
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 203 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | NMR-provrör |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4.9 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.2 mm |
| För användning med (applikation) | Högupplösta NMR-rör |
| Inkluderar | Lock |
| Kvantitet | 5-pack |