Läs mer
Norell™ Borosilikatglas J Young NMR-ventiler
Längd (metrisk):
178 mm
203 mm
Fältstyrka:
300 MHz
400 MHz
600 MHz
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 203 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | J Young NMR-ventil |
| Fältstyrka | 600 MHz |
| För användning med (applikation) | 600MHz rör |
| Inkluderar | Kvinnlig led |
| Kvantitet | 1 vardera |