Läs mer
Norell™ Borosilikatglas J Young NMR-ventiler
Produktkod. 12852306
Change view
Längd (metrisk):
178 mm
203 mm
Fältstyrka:
300 MHz
400 MHz
600 MHz
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Fältstyrka Förpackningsstorlek
12852306 178 mm 300 MHz Varje
12872306 178 mm 400 MHz Varje
12802316 203 mm 600 MHz Varje
12862306 203 mm 300 MHz Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12852306 Leverantör Norell Leverantörsnummer S5300JY7YELLOW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1233.73 SEK
    1102.04 SEK / Paket med 1
    Save 131.69 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 27-10-2026
Specifikationer
Längd (metrisk) 178 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp J Young NMR-ventil
Fältstyrka 300 MHz
För användning med (applikation) 300MHz rör
Inkluderar Kvinnlig led
Kvantitet 1 vardera