Läs mer
Norell™ Borosilikatglas J Young NMR-ventiler
Produktkod. 12872306
Change view
Längd (metrisk):
178 mm
203 mm
Fältstyrka:
300 MHz
400 MHz
600 MHz
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Fältstyrka Förpackningsstorlek
12872306 178 mm 400 MHz Varje
12852306 178 mm 300 MHz Varje
12802316 203 mm 600 MHz Varje
12862306 203 mm 300 MHz Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12872306 Leverantör Norell Leverantörsnummer S5400JY7YELLOW
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Specifikationer
Längd (metrisk) 178 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp J Young NMR-ventil
Fältstyrka 400 MHz
För användning med (applikation) 400MHz rör
Inkluderar Kvinnlig led
Kvantitet 1 vardera