Läs mer
Norell™ Borosilikatglas J Young NMR-ventiler
Produktkod. p-8008116
Längd (metrisk):
178 mm
203 mm
Fältstyrka:
300 MHz
400 MHz
600 MHz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12872306
Brand: Norell S5400JY7YELLOW
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Längd (metrisk) 178 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp J Young NMR-ventil
Fältstyrka 400 MHz
För användning med (applikation) 400MHz rör
Inkluderar Kvinnlig led
Kvantitet 1 vardera