Läs mer
Norell™ Ultra precision borosilikatglas NMR provrör
Produktkod. 12880036
Change view
Längd (metrisk):
178 mm
203 mm
Diameter (metrisk) Inre:
2,41 mm
4,2 mm
Camber (metrisk):
0,006 mm
0,013 mm
0,019 mm
0,025 mm
0,035 mm
0,038 mm
Koncentricitet (metrisk):
0,0040 mm
0,0050 mm
0,0070 mm
0,0100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Camber (metrisk) Koncentricitet (metrisk) unitSize
12880036 178 mm 2,41 mm 0,019 mm 0,0070 mm Paket med 5
12860036 178 mm 2,41 mm 0,013 mm 0,0050 mm Paket med 5
12840036 178 mm 2,41 mm 0,006 mm 0,0040 mm Paket med 5
12830046 203 mm 2,41 mm 0,038 mm 0,0100 mm Paket med 5
12810046 203 mm 2,41 mm 0,025 mm 0,0070 mm Paket med 5
12890036 203 mm 2,41 mm 0,019 mm 0,0070 mm Paket med 5
12870036 203 mm 2,41 mm 0,013 mm 0,0050 mm Paket med 5
12850036 203 mm 2,41 mm 0,006 mm 0,0040 mm Paket med 5
12860026 178 mm 4,2 mm 0,013 mm 0,0050 mm Paket med 5
12830036 203 mm 4,2 mm 0,035 mm 0,0100 mm Paket med 5
12890026 203 mm 4,2 mm 0,019 mm 0,0070 mm Paket med 5
12870026 203 mm 4,2 mm 0,013 mm 0,0050 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 12880036 Leverantör Norell™ Leverantörsnummer S34007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1095.00 SEK
    949.61 SEK / Paket med 5
    Save 145.39 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För automatiska provtagningssystem och NMR med hög genomströmning
  • Speciellt utformad för högupplöst NMR, rör i Select Series™ är tillverkade av ASTM Borosilikatglas av typ 1 klass A
  • Oavsett om det är spinning eller icke-spinning, gör strukturbestämning av små molekyler eller bestämmer 3D-strukturen av ett membranprotein, Norell™ Select Series™ av NMR-rör erbjuder oöverträffad prestanda, reproducerbarhet och tillförlitlighet jämfört med andra märken
  • Du bör se en omedelbar förbättring av upplösningen när du beräknar i-kopplingskonstanter eller samlar in data nära din spektrofotometers brusnivå, vilket resulterar i förbättrad toppsymmetri och skimrande tider
  • Detta leder i sin tur till kortare analystider och förbättrad provgenomströmning
  • Det finns heller inga bekymmer med frys-/tiavgasning eller högtemperaturstudier, dessa rör kan tolerera termisk chock upp till 200 °C
  • Alla rör har polerade ändar vilket gör dem mindre känsliga för att gå sönder
  • Färgade gavlar medföljer
Specifikationer
Camber (metrisk) 0,019 mm
Koncentricitet (metrisk) 0,0070 mm
Längd (metrisk) 178 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp NMR-provrör
Förpackning 5-pack
Diameter (metrisk) Yttre 2.99 mm
Diameter (metrisk) Inre 2,41 mm
Inkluderar Kepsar