Läs mer
Norell™ Ultra precision borosilikatglas NMR provrör
Descrizione
- Speciellt utformad för högupplöst NMR, rör i Select Series™ är tillverkade av ASTM Borosilikatglas av typ 1 klass A
- Oavsett om det är spinning eller icke-spinning, gör strukturbestämning av små molekyler eller bestämmer 3D-strukturen av ett membranprotein, Norell™ Select Series™ av NMR-rör erbjuder oöverträffad prestanda, reproducerbarhet och tillförlitlighet jämfört med andra märken
- Du bör se en omedelbar förbättring av upplösningen när du beräknar i-kopplingskonstanter eller samlar in data nära din spektrofotometers brusnivå, vilket resulterar i förbättrad toppsymmetri och skimrande tider
- Detta leder i sin tur till kortare analystider och förbättrad provgenomströmning
- Det finns heller inga bekymmer med frys-/tiavgasning eller högtemperaturstudier, dessa rör kan tolerera termisk chock upp till 200 °C
- Alla rör har polerade ändar vilket gör dem mindre känsliga för att gå sönder
- Färgade gavlar medföljer
Specifica
Specifica
| Camber (metrisk) | 0,019 mm |
| Koncentricitet (metrisk) | 0,0070 mm |
| Längd (metrisk) | 203 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | NMR-provrör |
| Förpackning | 5-pack |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2.99 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 2,41 mm |
| Inkluderar | Kepsar |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?