Läs mer
Norell™ Hög genomströmning 3 mm NMR-provtagningsrör
Beskrivning
- Disponibel
- Ekonomiskt pris
- Tillverkad av klass A borosilikatglas för reproducerbarhet och hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 178 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | NMR-provrör |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 2.99 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.41 mm |
| För användning med (applikation) | Engångsanvändning för rutin-NMR |
| Kvantitet | 25 st |