Läs mer
Norell™ Standard Series™ 5 mm Precision NMR-provtagningsrör
Produktkod. 12892296
Change view
Fältstyrka:
200 MHz
300 MHz
400 MHz
Koncentricitet (metrisk):
±0,007 mm
±0,010 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Fältstyrka Koncentricitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12892296 300 MHz ±0,007 mm Paket med 25
12832306 200 MHz ±0,010 mm Paket med 25
12812306 300 MHz ±0,010 mm Paket med 25
12872296 400 MHz ±0,007 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12892296 Leverantör Norell Leverantörsnummer 506P7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2365.00 SEK
    2064.14 SEK / Paket med 25
    Save 300.86 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Utmärkt för att övervaka reaktioner, spana efter nya föreningar eller göra rutin-NMR. Norell™ Standard Series™ 5 mm Precision NMR-provtagningsrör har utvecklats för kvalitet och precision och är det bästa valet för dagens forskare.
  • För automatiska provtagningssystem och NMR med hög genomströmning
  • Polerade ändar för att göra rören mindre benägna att gå sönder
  • Färgade kepsar ingår
  • Praktiskt taget all botten- och väggvariation har eliminerats, vilket avsevärt förbättrar skimrande tider och provreproducerbarhet
Specifikationer
Koncentricitet (metrisk) ±0,007 mm
Längd (metrisk) 178 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp NMR-provrör
Diameter (metrisk) Yttre 4.97 mm
Diameter (metrisk) Inre 4.2 mm
Fältstyrka 300 MHz
För användning med (applikation) Rutinmässig NMR
Inkluderar Lock
Kvantitet 25 st