Läs mer
Norell™ Standard Series™ 5 mm Economy NMR-provtagningsrör
Produktkod. 12812346
Change view
Längd (metrisk):
178 mm
203 mm
Kvantitet:
100 pack
100-pack
5-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
12812346 203 mm 5-pack Paket med 5
12882336 178 mm 100-pack Paket med 100
12892336 203 mm 100 pack Paket med 100
12802346 178 mm 5-pack Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12812346 Leverantör Norell Leverantörsnummer ST5508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00 SEK
    191.60 SEK / Paket med 5
    Save 29.40 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Utmärkt för att övervaka reaktioner, spana efter nya föreningar eller göra rutin-NMR. Norell™ Standard Series™ NMR-provtagningsrör har utvecklats för kvalitet och precision och är det bästa valet för dagens forskare.
  • För automatiska provtagningssystem och NMR med hög genomströmning
  • Polerade ändar för att göra rören mindre benägna att gå sönder
  • Färgade kepsar ingår
  • Praktiskt taget all botten- och väggvariation har eliminerats, vilket avsevärt förbättrar skimrande tider och provreproducerbarhet
  • Disponibel
Specifikationer
Längd (metrisk) 203 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp NMR-provrör
Diameter (metrisk) Yttre 4.9 mm
Diameter (metrisk) Inre 4.2 mm
För användning med (applikation) Rutinmässig NMR
Inkluderar Lock
Kvantitet 5-pack