Läs mer
Norell™ Standard Series™ 5 mm Economy NMR-provtagningsrör
Produktkod. 12882336
Encompass_Preferred
Change view
Längd (metrisk):
178 mm
203 mm
Kvantitet:
100 pack
100-pack
5-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Kvantitet unitSize
12882336 178 mm 100-pack Paket med 100
12892336 203 mm 100 pack Paket med 100
12812346 203 mm 5-pack Paket med 5
12802346 178 mm 5-pack Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12882336 Leverantör Norell Leverantörsnummer ST5007
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för att övervaka reaktioner, spana efter nya föreningar eller göra rutin-NMR. Norell™ Standard Series™ NMR-provtagningsrör har utvecklats för kvalitet och precision och är det bästa valet för dagens forskare.
  • For auto-sampling systems and high-throughput NMR
  • Polished ends to make tubes less susceptible to breaking
  • Colored caps included
  • Virtually all bottom and wall variation has been eliminated, greatly improving shimmering times and sample reproducibility
  • Disposable
Specifikationer
Längd (metrisk) 178 mm
Material Borosilicate Glass
Produkttyp NMR Sample Tube
Diameter (metrisk) Yttre 4.9 mm
Diameter (metrisk) Inre 4.2 mm
För användning med (applikation) Routine NMR
Inkluderar Cap
Kvantitet 100-pack