Läs mer
Norell™ Norell™ Standard Series™ 5 mm Economy NMR-provtagningsrör
Beskrivning
- För automatiska provtagningssystem och NMR med hög genomströmning
- Polerade ändar för att göra rören mindre benägna att gå sönder
- Färgade kepsar ingår
- Praktiskt taget all botten- och väggvariation har eliminerats, vilket avsevärt förbättrar skimrande tider och provreproducerbarhet
- Disponibel
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 203 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | NMR-provrör |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4.9 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.2 mm |
| För användning med (applikation) | Rutinmässig NMR |
| Inkluderar | Lock |
| Kvantitet | 100 pack |