Läs mer
Norell™ Standard Series™ 5 mm Economy NMR-provtagningsrör
Längd (metrisk):
178 mm
203 mm
Kvantitet:
100 pack
100-pack
5-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 5
Beskrivning
- For auto-sampling systems and high-throughput NMR
- Polished ends to make tubes less susceptible to breaking
- Colored caps included
- Virtually all bottom and wall variation has been eliminated, greatly improving shimmering times and sample reproducibility
- Disposable
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 178 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Produkttyp | NMR Sample Tube |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4.9 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.2 mm |
| För användning med (applikation) | Routine NMR |
| Inkluderar | Cap |
| Kvantitet | 100-pack |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.