Läs mer
Norell™ HT Plus MHZ borosilikatglas NMR-provrör
Beskrivning
- Så gott som all botten- och väggvariation har eliminerats
- Förbättrade skimrande tider och provreproducerbarhet
- Alla rör har polerade ändar vilket gör dem mindre känsliga för att gå sönder
- Färgade kepsar ingår
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 178 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | NMR-provrör |
| Färg | Rött |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4.97 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.2 mm |
| För användning med (applikation) | Rutinmässig NMR |
| Inkluderar | Lock |
| Kvantitet | 50 st |