Läs mer
Norell™ HT Plus MHZ borosilikatglas NMR-provrör
Produktkod. 12862336
Change view
Längd (metrisk):
178 mm
Färg:
Färglös
Rött
Kvantitet:
5-pack
50 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Färg Kvantitet Förpackningsstorlek
12862336 178 mm Färglös 5-pack Paket med 5
12800056 178 mm Rött 50 st Paket med 50
12842336 178 mm Färglös 50 st Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12862336 Leverantör Norell Leverantörsnummer 5527
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För automatiska provtagningssystem och NMR med hög genomströmning. Norell™ HT Plus MHZ borosilikatglas NMR provrör har utvecklats för kvalitet och precision.
  • Så gott som all botten- och väggvariation har eliminerats
  • Förbättrade skimrande tider och provreproducerbarhet
  • Alla rör har polerade ändar vilket gör dem mindre känsliga för att gå sönder
  • Färgade kepsar ingår
Specifikationer
Längd (metrisk) 178 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp NMR-provrör
Färg Färglös
Diameter (metrisk) Yttre 4.97 mm
Diameter (metrisk) Inre 4.2 mm
För användning med (applikation) Rutinmässig NMR
Inkluderar Lock
Kvantitet 5-pack