Läs mer
Norell™ HT Plus MHZ borosilikatglas NMR-provrör
Produktkod. p-8008121
Längd (metrisk):
178 mm
Färg:
Färglös
Rött
Kvantitet:
5-pack
50 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Paket med 50
Produktkod. 12800056
Brand: Norell 5027 RED
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För automatiska provtagningssystem och NMR med hög genomströmning. Norell™ HT Plus MHZ borosilikatglas NMR provrör har utvecklats för kvalitet och precision.
  • Så gott som all botten- och väggvariation har eliminerats
  • Förbättrade skimrande tider och provreproducerbarhet
  • Alla rör har polerade ändar vilket gör dem mindre känsliga för att gå sönder
  • Färgade kepsar ingår
Specifikationer
Längd (metrisk) 178 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp NMR-provrör
Färg Rött
Diameter (metrisk) Yttre 4.97 mm
Diameter (metrisk) Inre 4.2 mm
För användning med (applikation) Rutinmässig NMR
Inkluderar Lock
Kvantitet 50 st