Läs mer
Norell™ Kvartsglas NMR provrör
Beskrivning
För automatiska provtagningssystem och NMR med hög genomströmning. De Norell Standard Series™ av NMR-rör har utvecklats för kvalitet och precision. Praktiskt taget all botten- och väggvariation har eliminerats, vilket avsevärt förbättrat skimrande tider och provreproducerbarhet. Oavsett om man övervakar en reaktion, letar efter en ny förening eller gör rutin-NMR, standarden Series™ är det valda röret för dagens forskare. Alla rör har polerade ändar vilket gör dem mindre känsliga för att gå sönder. Färgade kepsar ingår.
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 203 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | NMR-provrör |
| Förpackning | 25 st |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4.97 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.2 mm |
| Fältstyrka | 300 Hz |
| Längd (engelska) | 8 tum |