Läs mer
Norell™ Kvartsglas NMR provrör
Beskrivning
För auto-samplingsystem och högkapacitets NMR. Standarden Norell Series™ för NMR-rör har utvecklats för kvalitet och precision. Nästan all variation i botten och väggar har eliminerats, vilket kraftigt förbättrar skimrande tider och provreproducerbarhet. Oavsett om det gäller att övervaka en reaktion, leta efter en ny förening eller göra rutinmässig NMR, är Standarden Series™ dagens forskares val av rör. Alla rör har polerade ändar vilket gör dem mindre benägna att gå sönder. Färgade mössor ingår.
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 203 mm |
| Material | Kvartsglas |
| Produkttyp | NMR-provrör |
| Förpackning | 5-pack |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4.97 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.2 mm |
| Fältstyrka | 500 Hz |
| Längd (engelska) | 8 tum |