Läs mer
Norell™ Kvartsglas NMR provrör
Produktkod. 12870046
Change view
Längd (metrisk):
178 mm
203 mm
Fältstyrka:
300 Hz
500 Hz
600 Hz
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Fältstyrka unitSize
12870046 203 mm 600 Hz -
12850046 203 mm 500 Hz -
12822306 203 mm 300 Hz Paket med 25
12860046 178 mm 600 Hz -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12870046 Leverantör Norell Leverantörsnummer S5600QTZ8
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För automatiska provtagningssystem och NMR med hög genomströmning
For auto-sampling systems and high-throughput NMR. The Norell Standard Series™ of NMR tubes has been developed for quality and precision. Virtually all bottom and wall variation has been eliminated, greatly improving shimmering times and sample reproducibility.Whether monitoring a reaction, scouting for a new compound, or doing routine NMR, the Standard Series™ is the tube of choice for today's scientist.All tubes have polished ends making them less susceptible to breaking. Coloured caps are included.
Specifikationer
Längd (metrisk) 203 mm
Material Quartz Glass
Produkttyp NMR Sample Tube
Förpackning 5 Pack
Diameter (metrisk) Yttre 4.97 mm
Diameter (metrisk) Inre 4.2 mm
Fältstyrka 600 Hz
Längd (engelska) 8 in.