Läs mer
Norepinephrine bitartrate monohydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16461696
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16461696 500 mg
16441379 1 g
16438487 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16461696 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13715B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Norepinephrine (Levarterenol; L-Noradrenaline) bitartrate monohydrate is a potent adrenergic receptor (AR) agonist. Norepinephrine activates α1, α2, β1 receptors.
Norepinephrine (Levarterenol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Norepinephrine bitartrate monohydrate
CAS 108341-18-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H19NO10
Kvantitet 500 mg
Synonym Levarterenol bitartrate monohydrateL-Noradrenaline bitartrate monohydrate
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (148.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (88.95 mM)
LEDER OC1=CC=C([C@@H](O)CN)C=C1O.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.O
Molekylvikt (g/mol) 337.28
Formel vikt 337.28
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation