Läs mer
Norepinephrine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16451696
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
16451696 500 mg
1 options
Produktkod. 16451696 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13715A
MedChemExpress Norepinephrine (Levarterenol; L-Noradrenaline) hydrochloride is a potent adrenergic receptor (AR) agonist. Norepinephrine activates α1, α2, β1 receptors.
Norepinephrine (Levarterenol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Norepinephrine hydrochloride
CAS 329-56-6
Färg Light Nude
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H12ClNO3
Kvantitet 500 mg
Synonym Levarterenol hydrochlorideL-Noradrenaline hydrochloride
Löslighetsinformation H2O : 250 mg/mL (1215.72 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 44 mg/mL (213.97 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=CC=C([C@@H](O)CN)C=C1O.Cl
Molekylvikt (g/mol) 205.64
Formel vikt 205.64
Procent renhet 99.73%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease