Läs mer
Norepinephrine, MedChemExpress
Produktkod. 16441696
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
16441696 500 mg
1 options
Produktkod. 16441696 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13715
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Norepinephrine (Levarterenol; L-Noradrenaline) is a potent adrenergic receptor (AR) agonist. Norepinephrine activates α1, α2, β1 receptors.
Norepinephrine (Levarterenol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Norepinephrine
CAS 51-41-2
Färg Khaki
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H11NO3
Kvantitet 500 mg
Synonym Levarterenol L-Noradrenaline
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (147.77 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER OC1=CC=C([C@@H](O)CN)C=C1O
Molekylvikt (g/mol) 169.18
Formel vikt 169.18
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid