Läs mer
Norepinephrine Sulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Norepinephrine sulfonic acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO5S/c9-4-8(15(12,13)14)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8,10-11H,4,9H2,(H,12,13,14) |
| Formel vikt | 233.0358 |
| Procent renhet | >95% |