Läs mer
Norethandrolone, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Norethandrolone |
| CAS | 52-78-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Norethandrolone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H30 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Norethandrolone, (17α)-17-Hydroxy-19-norpregn-4-en-3-one-d5, 17-Ethyl-19-nortestosterone, 17α-Ethyl-19-nortestosterone, 17α-Ethyl-17-hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one, 17-ENT, CB 8022, NSC 70581, NSC 9893, Nileva, Nilevar, Pronabol, SC 5914, Solevar, U 6817; |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h12,15-18,22H,3-11H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C |
| Visa mer |