Läs mer
Norethandrolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Norethandrolone |
| CAS | 52-78-8 |
| Molekylformel | C20 H30 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 19-Nor-17α-pregn-4-en-3-one','17-hydroxy- (8CI), 19-Norandrost-4-en-3-one','17α-ethyl-17-hydroxy- (6CI), (17α)-17-Hydroxy-19-norpregn-4-en-3-one, 17-ENT, 17-Ethyl-19-nortestosterone, 17α-Ethyl-17-hydroxy-13β-methylgon-4-en-3-one, 17α-Ethyl-17-hydroxy-19-nor-4-androsten-3-one, 17α-Ethyl-17-hydroxy-4-estren-3-one, 17α-Ethyl-17-hydroxy-4-norandrosten-3-one, 17α-Ethyl-17β-hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one, 17α-Ethyl-17β-hydroxyestr-4-en-3-one, 17α-Ethyl-19-nortestosterone, 17α-Ethylnortestosterone, 17β-Hydroxy-17α-ethylestr-4-en-3-one, 19-Nortestosterone','17-ethyl-, CB 8022, NSC 70581, NSC 9893, Nileva, Nilevar, Norethandrolone, Pronabol, SC 5914, Solevar, U 6817 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h12,15-18,22H,3-11H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-ethyl-17-hydroxy-13-methyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.45 |
| Formel vikt | 302.2246 |