Läs mer
Norethindrone acetate, MedChemExpress
Beskrivning
Norethindrone acetate is a female hormone used for the research of endometriosis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Norethindrone acetate |
| CAS | 51-98-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H28O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 19-Norethindrone acetate |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (293.72 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.97 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C#C[C@]1(OC(C)=O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4([H])[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.46 |
| Visa mer |