Läs mer
Norethindron, MP Biomedicals™
Produktkod. 11479231 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479231 0.25 g 250mg
11489231 1 g 1g
11499231 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479231 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215594683
Kemiska identifierare
CAS 68-22-4
Molekylformel C20H26O2
Molekylvikt (g/mol) 298.426
InChI-nyckel VIKNJXKGJWUCNN-XGXHKTLJSA-N
Synonym norethindrone, norethisterone, norethisteron, micronor, 19-norethisterone, norcolut, noriday, norlutin, primolut-n, norethynodrone
PubChem CID 6230
ChEBI CHEBI:7627
IUPAC-namn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etynyl-17-hydroxi-13-metyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodekahydrocyklopenta[a]fenantren-3-on
LEDER CC12CCC3C(C1CCC2(C#C)O)CCC4=CC(=O)CCC34
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Norethindrone
Färg Vitt
Kvantitet 0.25 g
Formel vikt 298.4
Fysisk form Pulver