Läs mer
Norethindrone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Norethisterone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,12,15-18,22H,4-11H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| Formel vikt | 298.1933 |
| Procent renhet | >95% |