missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Norethisterone Acetate EP Impurity F (6β-Hydroxynorethisterone Acetate), Mikromol™
Beskrivning
Norethisterone Acetate EP Impurity F (6β-Hydroxynorethisterone Acetate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6beta-Hydroxy-3-oxo-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate (6beta-Hydroxynorethisterone Acetate) |
| CAS | 6856-27-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6beta-Hydroxy-3-oxo-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate (6beta-Hydroxynorethisterone Acetate) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H28 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 6β-Hydroxy-3-oxo-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate (6β-Hydroxynorethisterone Acetate), Norethisterone Acetate Imp. F (EP), 6beta-Hydroxy-3-oxo-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate, 6beta-Hydroxynorethisterone Acetate, Norethisterone Acetate Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O4/c1-4-22(26-13(2)23)10-8-19-17-12-20(25)18-11-14(24)5-6-15(18)16(17)7-9-21(19,22)3/h1,11,15-17,19-20,25H,5-10,12H2,2-3H3/t15-,16-,17-,19+,20-,21+,22+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C |
| IUPAC-namn | [(6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-6-hydroxy-13-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?