missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Norethisterone EP Impurity B (Norethisterone Acetate EP Impurity J), Mikromol™

Produktkod. 18070310
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18070310 100 mg
18050720 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18070310 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0660.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Norethisterone EP Impurity B (Norethisterone Acetate EP Impurity J)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Norandrostenedione (19-Norandrost-4-ene-3,17-dione)
CAS 734-32-7
Analyt- eller komponentnamn Norandrostenedione (19-Norandrost-4-ene-3,17-dione)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H24 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Estr-4-ene-3,17-dione, Norethisterone Imp. B (EP), Norethisterone Acetate Imp. J (EP), Norethindrone USP Related Compound B, Norethindrone USP RC B, 19-Norandrost-4-ene-3,17-dione, Estr-4-ene-3,17-dione, Norandrostenedione, Norethindrone Related Compound B, Norethisterone Acetate Impurity J, Norethisterone Impurity B
InChI formel InChI=1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-16H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,18-/m0/s1
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC-namn (8R,9S,10R,13S,14S)-13-methyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Molekylvikt (g/mol) 272.38
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 272.1776 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.