Läs mer
Norethisterone EP Impurity H, Mikromol™
Beskrivning
Norethisterone EP Impurity H
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6beta,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one (6beta-Hydroxynorethisterone) |
| CAS | 51724-44-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6beta,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one (6beta-Hydroxynorethisterone) |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C20 H26 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 6β,17-Dihydroxy-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one (6β-Hydroxynorethisterone), 6beta,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one, Norethisterone Imp. H (EP), 6beta-Hydroxynorethisterone, Norethisterone Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O3/c1-3-20(23)9-7-17-15-11-18(22)16-10-12(21)4-5-13(16)14(15)6-8-19(17,20)2/h1,10,13-15,17-18,22-23H,4-9,11H2,2H3/t13-,14-,15-,17+,18-,19+,20+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| IUPAC-namn | (6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-6,17-dihydroxy-13-methyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Visa mer |