missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Norethisterone EP Impurity H, Mikromol™

Produktkod. 30051841
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051841 100 mg
30051106 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051841 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0218.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Norethisterone EP Impurity H
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6beta,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one (6beta-Hydroxynorethisterone)
CAS 51724-44-8
Analyt- eller komponentnamn 6beta,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one (6beta-Hydroxynorethisterone)
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C20 H26 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 6β,17-Dihydroxy-19-nor-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one (6β-Hydroxynorethisterone), 6beta,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one, Norethisterone Imp. H (EP), 6beta-Hydroxynorethisterone, Norethisterone Impurity H
InChI formel InChI=1S/C20H26O3/c1-3-20(23)9-7-17-15-11-18(22)16-10-12(21)4-5-13(16)14(15)6-8-19(17,20)2/h1,10,13-15,17-18,22-23H,4-9,11H2,2H3/t13-,14-,15-,17+,18-,19+,20+/m1/s1
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
IUPAC-namn (6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-6,17-dihydroxy-13-methyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvikt (g/mol) 314.42
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 314.1882 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.