Läs mer
Noretisteron, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15507039 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15507039 5 g 5g
15597029 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15507039 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 262890050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68-22-4
Molekylformel C20H26O2
Molekylvikt (g/mol) 298.42
InChI-nyckel VIKNJXKGJWUCNN-XGXHKTLJSA-N
Synonym norethindrone, norethisterone, norethisteron, micronor, 19-norethisterone, norcolut, noriday, norlutin, primolut-n, norethynodrone
PubChem CID 6230
ChEBI CHEBI:7627
IUPAC-namn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etynyl-17-hydroxi-13-metyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodekahydrocyklopenta[a]fenantren-3-on
LEDER CC12CCC3C(C1CCC2(C#C)O)CCC4=CC(=O)CCC34
Specifications
Kemiskt namn eller material Norethisterone
Smältpunkt 205.0°C to 206.0°C
Förlust vid torkning 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 h)
Infrarött spektrum Authentic
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, dioxane
Formel vikt 298.42
Procent renhet ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Norethisterone
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet på eller via amning
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Hazard Statement
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H362-Kan skada spädbarn som ammas.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P263-Undvik kontakt under graviditet eller amning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.