missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Norethynodiol 17-Monoacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Norethynodiol 17-Monoacetate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,13,16-20,24H,5-12H2,2-3H3/t16-,17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| Formel vikt | 342.2195 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?