Läs mer
Norethynodrel (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Norethynodrel |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,16-18,22H,4-12H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1 |
| Formel vikt | 298.1933 |