Läs mer
Norfenefrine hydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30458651
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458651 10 mg
1 options
Produktkod. 30458651 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0973.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Norfenefrine Hydrochloride
CAS 4779-94-6
Analyt- eller komponentnamn Norfenefrine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H11 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (1RS)-2-Amino-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol Hydrochloride, Etilefrine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, 1-(m-Hydroxyphenyl)-2-aminoethanol hydrochloride, 2-Amino-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol hydrochloride, Coritat, DL-m-Octopamine hydrochloride, Depot-Novadral, Energona, Esbuphon, Molycor R, NSC 100733, NSC 297582, Norfenefrin, Norfenefrine hydrochloride, Norphenephrine hydrochloride, Norphenylephrine hydrochloride, Novadral, Stagural, Tonolift, Vingsal, WV 569, Zondel, dl-Norfenefrine hydrochloride, m-Octopamine hydrochloride, Benzenemethanol, alpha-(aminomethyl)-3-hydroxy-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, alpha-(aminomethyl)-3-hydroxy-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, alpha-(aminomethyl)-m-hydroxy-, hydrochloride (6CI,8CI), (+/-)-Norphenylephrine hydrochloride, (+/-)-m-Octopamine hydrochloride, alpha-(Aminomethyl)-m-hydroxybenzyl alcohol hydrochloride, Etilefrine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Phenylephrine Hydrochloride Impurity A as Racemate Hydrochloride, Etilefrine Impurity C as Hydrochloride, Phenylephrine Impurity A as Racemate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6;/h1-4,8,10-11H,5,9H2;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.NCC(O)c1cccc(O)c1
IUPAC-namn 3-(2-amino-1-hydroxyetyl)fenol; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 189.64
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 189,0557 g/mol