missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Norfenfluramine Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 30049739
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049739 100 mg
30049908 25 mg
30458746 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049739 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0608.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Norfenfluramine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Norfenfluramine Hydrochloride
CAS 673-18-7
Analyt- eller komponentnamn Norfenfluramine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H12 F3 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Norfenfluramine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H12F3N.ClH/c1-7(14)5-8-3-2-4-9(6-8)10(11,12)13;/h2-4,6-7H,5,14H2,1H3;1H
LEDER Cl.CC(N)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 239.67
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 239.0689 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.