missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Norfloxacin-d8, TRC

Produktkod. 30424535
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424535 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30424535 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN68100225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Norfloxacin D8 (piperazine D8)
CAS 1216601-32-9
Molekylformel C16 2H8 H10 F N3 O3
Kvantitet 25 mg
Synonym Norfloxacin-d8 (piperazine-d8), 1-Ethyl-6-fluoro-7-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl)-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid, Norfloxacin D8 (piperazine D8)
InChI formel InChI=1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)/i3D2,4D2,5D2,6D2
LEDER [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c2cc3N(CC)C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C1([2H])[2H]
IUPAC-namn 1-ethyl-6-fluoro-7-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 327.38
Formel vikt 327.1834
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.