Läs mer
Norfloxacin, MP Biomedicals
Produktkod. 17640877 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17640877 5 g
17650877 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17640877 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215594905
Kemiska identifierare
CAS 70458-96-7
Molekylformel C16H18FN3O3
Molekylvikt (g/mol) 319.336
InChI-nyckel OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4539
ChEBI CHEBI:100246
IUPAC-namn 1-etyl-6-fluor-4-oxo-7-piperazin-1-ylkinolin-3-karboxylsyra
LEDER CCN1C=C(C(=O)C2=CC(=C(C=C21)N3CCNCC3)F)C(=O)O
Specifikationer
Kvantitet 5 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Norfloxacin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Norfloxacin