Läs mer
Norfloxacin Nicotinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Norfloxacin Nicotinate |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18FN3O3.C6H5NO2/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20;8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23);1-4H,(H,8,9) |
| Formel vikt | 442.1652 |