Läs mer
Norfloxacin
Produktkod. 15474979
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15474979 5 g 5g
15464979 1 g 1g
15484979 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15474979 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62652.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    984.30 SEK
    789.65 SEK / 5g
    Save 194.65 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Ett syntetiskt fluorokinolon-antibiotikum | CAS: 70458-96-7 | C16H18FN3O3 | 319,336 g/mol
Det används som ett antibakteriellt fluorerat kinolon. Det används kliniskt för att behandla urinvägsinfektioner och prostatit. I neutrofiler från cirrotiska personer ökar norfloxacin uttrycket av IL-10 och hemoxygenas 1 (HO-1) och minskar uttrycket av proinflammatoriska cytokiner. Dessutom, när det är komplext med guld(III), binder norfloxacin DNA och hämmar cellproliferation i flera cancerceller.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Löslighet
Löslig i ättiksyra. Även löslig i aceton eller kloroform. Lätt löslig i vatten
Anteckningar
Förvara den borta från värme och oxidationsmedel. Håll behållaren tätt stängd och placera den i ett svalt, torrt och välventilerat tillstånd. Förvara den kylskådad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70458-96-7
Molekylformel C16H18FN3O3
Molekylvikt (g/mol) 319.336
MDL-nummer MFCD00079532
InChI-nyckel OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Baccidal; Sebercim
PubChem CID 4539
ChEBI CHEBI:100246
IUPAC-namn 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid
LEDER CCN1C=C(C(=O)C2=CC(=C(C=C21)N3CCNCC3)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Norfloxacin
Typ Norfloxacin
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 220 °C till 221 °C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 5 g
Merck Index 14,6700
Löslighetsinformation Löslig i ättiksyra; Även löslig i aceton eller kloroform; Lätt löslig i vatten
Formel vikt 319.33
RUO– Endast forskningsanvändning