missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(±)-Norfluoxetine-d5 HCl (propyl-1,1,2,2,3-d5), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Norfluoxetine-d5 Hydrochloride |
| CAS | 1185132-92-6 |
| Molekylformel | C16 D5 H11 F3 N O . Cl H |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 1,1,2,2,3-Pentadeuterio-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine hydrochloride, Norfluoxetine-d5 hydrochloride, Norfluoxetine-D5 (propyl-D5) Hydrochloride, γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropan-α,α,β,β,γ-d5-amine hydrochloride (1:1), 3-Phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1,1,2,2,3-d5-1-amine hydrochloride (1:1), (±)-Norfluoxetine-d5 HCl (propyl-1,1,2,2,3-d5), (±)-Norfluoxetine-d5 HCl (propyl-1,1,2,2,3-d5), (±)-Norfluoxetine-d5 HCl (propyl-1,1,2,2,3-d5) |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H16F3NO.ClH/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;/h1-9,15 H,10-11,20H2;1 H/i10D2,11D2,15 D; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C([2 H])(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3-pentadeuterio-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.7913 |
| Formel vikt | 336.1265 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?