missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Norfluoxetine-d5 Hydrochloride (Phenyl-d5), TRC

Produktkod. 30416680
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30416680 10 mg
30423329 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30416680 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN68110310MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1188265-34-0
Molekylformel C16H12D5ClF3NO
Molekylvikt (g/mol) 336.79
Synonym γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine-d5 Hydrochloride, (+/-)-γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine-d5 Hydrochloride, Desmethylfluoxetine-d5 Hydrochloride
LEDER NCCC(OC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H].Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Norfluoxetine-d5 Hydrochloride (Phenyl-d5)
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16F3NO.ClH/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;/h1-9,15H,10-11,20H2;1H/i1D,2D,3D,4D,5D;
Formel vikt 336.1265
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.