Läs mer
Norfluoxetine-d5 Hydrochloride (Phenyl-d5), TRC
Produktkod. 30423329
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423329 1 mg
30416680 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30423329 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN6811031MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1188265-34-0
Molekylformel C16H12D5ClF3NO
Molekylvikt (g/mol) 336.79
Synonym γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine-d5 Hydrochloride, (+/-)-γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine-d5 Hydrochloride, Desmethylfluoxetine-d5 Hydrochloride
LEDER NCCC(OC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H].Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Norfluoxetine-d5 Hydrochloride (Phenyl-d5)
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16F3NO.ClH/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;/h1-9,15H,10-11,20H2;1H/i1D,2D,3D,4D,5D;
Formel vikt 336.1265