Läs mer
Lipomed Norfluoxetin-D6.oxalat
Produktkod. 30458063
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30458063 10 mg 10mg
30460609 50 mg 50mg
30461409 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30458063 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMFLX1859OX10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Lipomeds certifierade referensmaterial som rena, naturliga lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för förtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Norfluoxetine-D6 oxalate
CAS 1435934-41-0
Molekylformel C16 D6 H10 F3 N O . C2 H2 O4
Kvantitet 10 mg
Synonym Norfluoxetine-D6 Oxalate
InChI formel InChI=1 S/C16H16F3NO.C2H2O4/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;3-1(4)2(5)6/h1-9,15 H,10-11,20H2;(H,3,4)(H,5,6)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,15 D;
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])(CCN)Oc2ccc(cc2)C(F)(F)F.OC(=O)C(=O)O
IUPAC-namn 3-deuterio-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine;oxalic acid
Molekylvikt (g/mol) 391.37
Formel vikt 391.1514