Läs mer
Norfluoxetine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Norfluoxetine Hydrochloride |
| CAS | 57226-68-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16 H16 F3 N O . HCl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzenepropanamine','γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-','hydrochloride (9CI), γ-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine hydrochloride (1:1), 3-Phenyl-3-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)propan-1-amine hydrochloride, 3-Phenyl-3-(4-trifluoromethyl-phenoxy)-propylamine hydrochloride, Norfluoxetine hydrochloride, Norfluoxetine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16F3NO.ClH/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;/h1-9,15H,10-11,20H2;1H |
| LEDER | Cl.NCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.76 |
| Visa mer |