Läs mer
Norfluoxetine Oxalate, LoGiCal
Produktkod. 30462424
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462424 10 mg
1 options
Produktkod. 30462424 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0256.18
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Norfluoxetine oxalate
CAS 107674-50-0
Analyt- eller komponentnamn Norfluoxetine oxalate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H16 F3 N O . C2 H2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Norfluoxetine Oxalate
InChI formel InChI=1S/C16H16F3NO.C2H2O4/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;3-1(4)2(5)6/h1-9,15H,10-11,20H2;(H,3,4)(H,5,6)
Lösningstyp Neat
LEDER NCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2.OC(=O)C(=O)O
IUPAC-namn oxalic acid;3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 385.33
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 385.1137 g/mol